Learn More
Tétrachloroaurate d’hydrogène(III) trihydraté, ACS, 99,99 % (à base de métaux), Au 49,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317868
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11317868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036400.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16961-25-4
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149904
Clé InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Chloroauric acid
Nom IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ether.
Poids de la formule 393.83 (339.79 Anhydrous)
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid