Learn More
Tétrafluoroborate d'hydrogène(1-) (solution à 48 % dans H2O ), TRC
Code produit 30395924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71541025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Quantité 25 g
Formule moléculaire BF4 . H
Synonyme Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
Formule InChI InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC hydron ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 87.81
Poids de la formule 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %