Learn More
Brannan™ Densimètre à 20 °C avec ajustement moyen de la charge de grenaille
Click to view available options
Type de lest:
Grenaille d’acier
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Incréments | 0.002 g/mL |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Densité (métrique) | 1,600 à 1,650 g/ml |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type de lest | Grenaille d’acier |