Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
Click to view available options
Capacité (impériale):
17 fl oz.
20,3 fl. oz.
3,4 fl. oz.
34 fl. oz.
8,5 fl. oz.
Hauteur (impériale):
7,3 po
11 po
14 po
15,4 po
16 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The capacity varies depending on the model.
Spécification
Spécification
| Base Type | Flat Circular |
| Capacité (impériale) | 3,4 fl. oz. |
| Hauteur (impériale) | 7,3 po |
| Hauteur (métrique) | 18.5 cm |
| Type | Hydrometer Jar |
| Diamètre (métrique) | 6.35 cm |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Borosilicate glass |
| Jetable | Reusable |