Learn More
Hydroquinone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroquinone |
| CAS | 123-31-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hydroquinone |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C6 H6 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | Benzène-1,4-diol |
| Afficher plus |