Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de naphtol hydroxy, sel disodique, pur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt |
| Point de fusion | 274.0°C |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 598.47 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Compatibilité | (for calcium determination) passes |
| Couleur | Bleu à violet |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: hydroxynapthol bluedisodium