Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de naphtol hydroxy, sel disodique, pur
Code produit. p-3734491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10450671
Marque: Thermo Scientific Chemicals 204880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165660-27-5
Formule moléculaire C20H12N2Na2O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 600.495
Numéro MDL MFCD00004075
Clé InChI LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonyme 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
CID PubChem 131849366
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2,7-acide disulfonique ; sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Point de fusion 274.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 598.47
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for calcium determination) passes
Couleur Bleu à violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydroxynapthol bluedisodium