Learn More
Hydroxyacétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’hydroxyacétone est utilisé comme réactif dans les réactions chimiques organiques. Il sert également de composant pour la réaction de Mannich et les réactions aldoliques. Il est également utilisé dans les synthèses de 2-oxo-propionaldéhyde, d’imidazoles, de polyols, d’acroléine, de colorants et d’agents de tannage cutané. Il produit du (R)-1,2-propanediol lors de la réduction de l’hydroxyacétone en présence d’un catalyseur cellulaire microbien.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L’hydroxyacétone est utilisé comme réactif dans les réactions chimiques organiques. Il sert également de composant pour la réaction de Mannich et les réactions aldoliques. Il est également utilisé dans les synthèses de 2-oxo-propionaldéhyde, d’imidazoles, de polyols, d’acroléine, de colorants et d’agents de tannage cutané. Il produit du (R)-1,2-propanediol lors de la réduction de l’hydroxyacétone en présence d’un catalyseur cellulaire microbien.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxyacetone |
| Point de fusion | -17°C |
| Densité | 1.08 |
| pH | 3.4 |
| Point d’ébullition | 145°C to 146°C |
| Point d’éclair | 56°C (132°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.425 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydroxyacetone
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-hydroxy-2-Propanone
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction