Learn More
Hydroxyacétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046564
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11368106
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15008.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’hydroxyacétone est utilisé comme réactif dans les réactions chimiques organiques. Il sert également de composant pour la réaction de Mannich et les réactions aldoliques. Il est également utilisé dans les synthèses de 2-oxo-propionaldéhyde, d’imidazoles, de polyols, d’acroléine, de colorants et d’agents de tannage cutané. Il produit du (R)-1,2-propanediol lors de la réduction de l’hydroxyacétone en présence d’un catalyseur cellulaire microbien.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-09-6
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00004669
Clé InChI XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
CID PubChem 8299
ChEBI CHEBI:27957
Nom IUPAC 1-hydroxypropan-2-one
SMILES CC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyacetone
Point de fusion -17°C
Densité 1.08
pH 3.4
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.425
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 605368
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,65
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and ether.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxyacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-hydroxy-2-Propanone