Learn More
Hydroxycarbamide, Mikromol™
Description
Hydroxycarbamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxycarbamide |
| CAS | 127-07-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hydroxycarbamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C H4 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4) |
| SMILES | NC(=O)NO |
| Nom IUPAC | Hydroxyurée |
| Afficher plus |