Learn More
Hydroxychlorodénafil (5-[5-(2-chloro-1-hydroxyéthyl)-2-éthoxyphényl]-1,6-dihydro-1-méthyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), LoGiCal
Code produit 30458373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458373 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458373 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0254.37
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Noms d’analytes ou de composants Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 Cl N4 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
Formule InChI InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
Nom IUPAC 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyéthyl)-2-éthoxyphényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 390.86
Quantité 10 mg
Poids de la formule 390,1459 g/mol