Learn More
Hydroxychlorodénafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyéthyl)-2-éthoxyphényl]-1,6-dihydro-1-méthyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), Mikromol™
Description
Hydroxychlorodénafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyéthyl)-2-éthoxyphényl]-1,6-dihydro-1-méthyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) |
| CAS | 1391054-00-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H23 Cl N4 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl |
| Nom IUPAC | 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyéthyl)-2-éthoxyphényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimid-7-one |
| Afficher plus |