Learn More
Sulfate d'hydroxychloroquine EP Impureté C (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol™
Description
Sulfate d'hydroxychloroquine EP Impureté C (sous forme de dichlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride |
| CAS | 2732277-18-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentilamino]etanol;diclorhidrato |
| Afficher plus |