Learn More
Sulfate d'hydroxychloroquine EP Impureté C (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30458678
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458678 4 x 25 mg 100mg
18031340 100 mg 100mg
18013740 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458678 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0764.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate d'hydroxychloroquine EP Impureté C (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Noms d’analytes ou de composants Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Nom IUPAC 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]éthanol;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 380.74
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 379.0985 g/mol