Learn More
Salicylate d'hydroxyéthyle, Mikromol™
Code produit 17954166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17954166 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0112.000100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Salicylate d'hydroxyéthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Noms d’analytes ou de composants Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
SMILES OCCOC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyle 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 182,0579 g/mol