Learn More
Chlorhydrate d'hydroxylamine, MP Biomedicals
Code produit 11433085 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11433085 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11433085 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521365025
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine HCl
CAS 5470-11-1
Quantité 100 g
Formule moléculaire ClH4NO
Numéro MDL MFCD00051089
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nom IUPAC chlorhydrate d'hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Poids de la formule 69.49