Learn More
Chlorhydrate d'hydroxylamine, 96 % min., MP Biomedicals
Code produit 11384469 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11384469 1 kg
11374469 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384469 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210199791
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Se décompose lentement lorsqu'il est humide.
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC chlorhydrate d'hydroxylamine
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 96 % min.
Poids de la formule 69.5