Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10184420 500 g 500g
10124380 100 g 100g
10245840 1 kg 1kg
15204664 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10184420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170365000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, ACROS Organics, Quantité :1 kg, CAS :5470-11-1, blanc, point de fusion :155°C à 158°C, Formule moléculaire :H3NO.HCl, poids moléculaire :69,49, emballage :Flacon en plastique, Pourcentage de pureté :97%
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.