Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10245840 1 kg 1kg
10124380 100 g 100g
10184420 500 g 500g
15204664 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10245840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170360010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, ACROS Organics, Quantité :1 kg, CAS :5470-11-1, blanc, point de fusion :155°C à 158°C, Formule moléculaire :H3NO.HCl, poids moléculaire :69,49, emballage :Flacon en plastique, Pourcentage de pureté :97%
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 97%