Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11468880
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11468880 500 g 500g
11458880 100 g 100g
11478356 250 g 250g
11468356 1000 g 1000g
11488356 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11468880 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15398.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    72.65€ / 500g
    Économisez 7.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, le pentachlorure phosphoreux, le calcium et le sulfate de cuivre(II) anhydre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 152°C (dec.)
pH 3.6
Quantité 500 g
Formule linéaire NH2OH·HCl
Numéro UN UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.67
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine hydrochloride