Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367878 500 g 500g
11357878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036416.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur de la monoamine-oxydase ; inhibe l’agrégation plaquettaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
Point de fusion 152°C
Note relative au nom For analysis ACS Reagent
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White solid
Plage de pourcentage du dosage >96%
Densité 1.67g/cm3 at 20°C
Numéro UN 2923
Beilstein 3539763
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol
Poids de la formule 69.49
Qualité ACS