Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569472 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569472 500 g Flacon en plastique 500g
10361731 100 g Flacon en plastique 100g
10562764 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569472 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    151.65€ / 500g
    Économisez 30.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Note relative au nom 96+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.05% max
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15, 4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.