Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31749375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Bouteille blanche poly à large bouche
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31749375 500 g Bouteille blanche poly à large bouche 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749375 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCH0400500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Formule moléculaire ClH4NO
Numéro MDL MFCD00051089
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Pourcentage de pureté ≥ 96%
Qualité ACS