Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, réactif ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 13245413 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13245413 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13245413 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 219601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Adapté pour la détermination du mercure
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClH4NO
Numéro MDL MFCD00051089
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Poids de la formule 69.49
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.67kg