Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Code produit 15695820 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15695820 1 kg 1kg
15685820 100 g 100g
15605830 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15695820 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 554601KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH2OH · HCl
Numéro UN UN2923
Beilstein 3539763
Poids de la formule 69.49g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Densité 1.67g/mL at 25°C