Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
100g
1kg
3kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Quantité | 3 kg |
| Formule linéaire | NH2OH · HCl |
| Numéro UN | 2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Poids de la formule | 69.49g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | ReagentPlus |
| Densité | 1.67g/mL at 25°C |