Learn More
Sulfate d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399349 500 g 500g
11309359 25 g 25g
11379349 100 g 100g
11389349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11399349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088944.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10039-54-0 | H3NO·0.5H2SO4
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-54-0
Formule moléculaire H3NO·0.5H2SO4
Numéro MDL MFCD00044869
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine sulfate
Point de fusion ∽170°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 1.88 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine sulfate