Learn More
Sulfate d‘hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722051 1 kg Flacon en plastique 1kg
10286920 5 g Flacon en verre 5g
10701861 100 g Flacon en plastique 100g
10464025 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10722051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198530010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10039-54-0 | H6N2O2·H2SO4 | 164.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-54-0
Formule moléculaire H6N2O2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Numéro MDL MFCD00044869
Synonyme Hydroxylammonium sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine sulfate
Point de fusion 170.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (H2NOH)2·H2SO4
Fieser 01,481
Merck Index 15, 4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 329g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.