Learn More
Hydroxylapatite, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10446583 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10446583 100 g Flacon en verre 100g
10199372 25 g Flacon en verre 25g
10110273 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10446583 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371261000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-06-5
Formule moléculaire Ca5HO13P3
Poids moléculaire (g/mol) 502.31
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Calcium phosphate hydroxide
Nom IUPAC Hydroxyde de pentacalcium triphosphaté
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylapatite
Point de fusion 1700.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Perte par calcination 8% max. (800°C)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 502.31
Pourcentage de pureté 35 to 40% (Ca)
Qualité Analytique