Learn More
Hydroxylapatite, MP Biomedicals™
Code produit 11436622 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436622 100 g
11406622 10 g
11416622 25 g
11426622 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11436622 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215016280
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1306-06-5
Formule moléculaire Ca5HO13P3
Poids moléculaire (g/mol) 502.31
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
Nom IUPAC Hydroxyde de pentacalcium triphosphaté
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylapatite
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 502.31