Learn More
(Hydroxyméthyl)phénoxy]méthyl]oxirane, Mikromol™
Description
(Hydroxyméthyl)phénoxy]méthyl]oxirane
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| CAS | 4204-78-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenemethanol, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Benzenemethanol, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzyl alcohol, p-(2,3-epoxypropoxy)- (7CI,8CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, 2-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane, 4-(Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol, p-(2,3-Epoxypropoxy)benzyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-4,10-11H,5-7H2 |
| SMILES | OCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nom IUPAC | [4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]méthanol |
| Afficher plus |