Learn More
Bleu dhydroxynaphtol, indicateur pour la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120482 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15624110
Marque: Honeywell-Fluka 3393610G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur de titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63451-35-4
Formule moléculaire C20H11N2Na3O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 620.46
Numéro MDL MFCD00036393
Clé InChI JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 44134769
Nom IUPAC Trisodium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalèn-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxynaphthol blue
Numéro UN NONH for all modes of transport
Spectre IR Se conforme à la structure
Poids de la formule 620.47g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 g
Forme physique Liquid