Learn More
Pamoate d'hydroxyzine, Mikromol™
Code produit 30049626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049626 100 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3107.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pamoate d'hydroxyzine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyzine Pamoate
CAS 10246-75-0
Noms d’analytes ou de composants Hydroxyzine Pamoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H16 O6 . C21 H27 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, hydroxyzine salt (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), Atarax P, Equipose, Hydroxyzine pamoate, Hydroxyzyne pamoate, Masmoran, Paxisitil, Paxistil, Vistaril, Vistaril pamoate, 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1) (salt) (8CI), 1-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-(2-hydroxyethoxyethyl)piperazine, pamoate
Formule InChI InChI=1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
Nom IUPAC ácido 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico; 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etanol
Poids moléculaire (g/mol) 763.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 762,2708 g/mol