Learn More
Ansell Manche résistante aux coupures haute visibilité HyFlex™ 11-200 avec fermeture Velcro™
Description
- La dimension généreuse du bras réduit la transpiration et l’irritation
- La conception anatomique avec une surface avant-bras réglable permet une liberté de mouvement
- Augmente la productivité en permettant aux travailleurs d’accomplir leurs tâches sans contraintes
- Améliore la sécurité dans les zones à faible luminosité avec une coloration visible élevée
- Fournit des performances de coupe EN niveau 5 (ANSI A3) et une protection thermique de niveau 1 (EN407)
- La conception ergonomique et le système de fixation augmentent l’adhérence des travailleurs entraînant moins d’accidents et de blessures
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Manchon résistant aux coupures |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | Jaune haute visibilité |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Manchon standard |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Velcro Sangle |
| Type de couture | Renforcé |
| Indice de résistance à la coupure | ANSI A3 |
| Afficher plus |