Learn More
Ansell Manche résistante aux coupures haute visibilité HyFlex™ 11-200
Code produit 16855180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
19 in
Conditionnement:
12 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
16855180 19 in 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16855180 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11200000
En stock
La dimension généreuse du bras réduit la transpiration et l’irritation, tout en permettant une liberté de mouvement pour permettre aux travailleurs d’accomplir des tâches dangereuses sans restrictions.
  • La dimension généreuse du bras réduit la transpiration et l’irritation
  • La conception anatomique avec une surface avant-bras réglable permet une liberté de mouvement
  • Augmente la productivité en permettant aux travailleurs d’accomplir leurs tâches sans contraintes
  • Améliore la sécurité dans les zones à faible luminosité avec une coloration visible élevée
  • Fournit des performances de coupe EN niveau 5 (ANSI A3) et une protection thermique de niveau 1 (EN407)
  • La conception ergonomique et le système de fixation augmentent l’adhérence des travailleurs entraînant moins d’accidents et de blessures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étalon
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Nylon
Couleur Jaune haute visibilité
Stérilité Non stérile
Modèle Manchon standard
Jetable Réutilisable
Type de couture Renforcé
Indice de résistance à la coupure ANSI A3
Type de manchette Tricotée sans fente pour le pouce
Sans latex Oui
Certifications / conformité (Europe) Conforme à EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Longueur (impériale) 19 in
Longueur (métrique) 475 mm