Learn More
Ansell™ Manchettes HyFlex™ 11-280
Code produit 17677455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Large
Étroit
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17677455 Large 50 pièces
17627455 Étroit 50 pièces
17637455 Large 50 pièces
17647455 Étroit 50 pièces
17657455 Large 50 pièces
17667455 Étroit 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17677455 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11280180W
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Les manchettes Ansell™ HyFlex™ 11-280 disposent d’une conception sans couture et d’options de longueurs et de largeurs pour garantir un excellent ajustement pour un confort au quotidien
  • La technologie résistance aux coupures INTERCEPT™ offre la meilleure protection contre les coupures de classe et une sensation douce et fraîche pour le travailleur
  • Conçues pour être utilisées avec n’importe quel gant résistant aux coupures HyFlex™
  • Disponibles en trois tailles : XL, L, S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Large
Structure Tricoté
Type de produit Manchon
Matériau Fil HPPE
Couleur Gris
Stérilité Non stérile
Modèle Ambidextre, HyFlex™11-280
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Tige élastique avec poignets tricotés
Type de couture Sans soudure
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Réparation et remplacement du verre ; Manipulation des panneaux et feuilles métalliques
Certifications/Conformité Conforme REACH
Certifications / conformité (Europe) EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie ll
Longueur (métrique) 45 cm