Learn More
Ansell™ Manchettes HyFlex™ 11-280
Description
- La technologie résistance aux coupures INTERCEPT™ offre la meilleure protection contre les coupures de classe et une sensation douce et fraîche pour le travailleur
- Conçues pour être utilisées avec n’importe quel gant résistant aux coupures HyFlex™
- Disponibles en trois tailles : XL, L, S
Specifications
Specifications
| Dimensions | Étroit |
| Structure | Tricoté |
| Type de produit | Manchon |
| Matériau | Fil HPPE |
| Couleur | Gris |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Ambidextre, HyFlex™11-280 |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Tige élastique avec poignets tricotés |
| Type de couture | Sans soudure |
| Show More |