Learn More
Ansell HyFlex™ Manchon de compression à coupe haute 11-290
Code produit 17806698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Large
Étroit
Conditionnement:
30 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17806698 Étroit 30 pièces
17816698 Large 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17806698 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11290180N
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Le HyFlex™ Le manchon de compression haute protection 11-290 offre une protection contre la chaleur de contact et les coupures hautes tout en conservant une conception ergonomique confortable.
  • Caractéristiques : La™ technologie  Intercept offre  une protection  accrue contre les coupures (ANSI Niveau de coupe A5/Niveau de coupe ISO E)
  • Assure une protection contre la chaleur de contact (EN407 Niveau 1)
  • Améliore  la mobilité des bras, stimule la circulation sanguine et stabilise les muscles des bras pour aider à prévenir les blessures (DIN) SPEC 4868)
  • Sa conception ergonomique  assure un ajustement parfait tout au long de la journée de travail.
  • La coudière intégrée protège contre les impacts
  • Disponible en deux versions : Large& Étroit
  • Sans fibre de verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étroit
Matériau Para-aramide, acier inoxydable, Polyamide, Spandex
Couleur Bleu foncé
Stérilité Non stérile
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Sans soudure
Indice de résistance à la coupure ANSI A5
Type de manchette Tricoté
Procédure de nettoyage Température de lavage 104 °F (40 °C)
Sans latex Oui
Modèle 11-290
Certifications/Conformité ANSI CUT A5, ANSI ABR 3
Certifications / conformité (Europe) ISO Niveau de coupe E, EN407 niveau 1, DIN SPEC 4868
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45 cm
Structure Tricoté
Type de produit Manches de protection contre les coupures
Quantité 30/Cs.