Learn More
Ansell HyFlex™ Manchon de compression à coupe haute 11-290
Description
- Caractéristiques : La™ technologie Intercept offre une protection accrue contre les coupures (ANSI Niveau de coupe A5/Niveau de coupe ISO E)
- Assure une protection contre la chaleur de contact (EN407 Niveau 1)
- Améliore la mobilité des bras, stimule la circulation sanguine et stabilise les muscles des bras pour aider à prévenir les blessures (DIN) SPEC 4868)
- Sa conception ergonomique assure un ajustement parfait tout au long de la journée de travail.
- La coudière intégrée protège contre les impacts
- Disponible en deux versions : Large& Étroit
- Sans fibre de verre
Spécification
Spécification
| Dimensions | Large |
| Structure | Tricoté |
| Type de produit | Manches de protection contre les coupures |
| Matériau | Para-aramide, acier inoxydable, Polyamide, Spandex |
| Couleur | Bleu foncé |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Extrémités Éligibles |
| Type de couture | Sans soudure |
| Indice de résistance à la coupure | ANSI A5 |
| Afficher plus |