Learn More
Ansell HyFlex™ Gants enduits de nitrile résistants aux coupures 11-550, INTERCEPT™ Technologie
Code produit 31810766 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Couleur de manchette de gant:
Black
Blue
Marron
Purple
Rouge
Yellow
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur de manchette de gant Conditionnement
31810766 11 Blue 12 paires
31810763 6 Purple 12 paires
30259531 7 Rouge 12 paires
31810764 8 Yellow 12 paires
30259523 9 Marron 12 paires
31810765 10 Black 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31810766 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11550110
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants industriels de résistance moyenne sont conçus pour les applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d'une protection contre les coupures et, dans certains cas, d'une protection contre la chaleur de contact intermittente.
  • Comfort and dexterity
  • INTERCEPT Technology for enhanced cut protection (ANSI Cut Level A2)
  • Protection from nuisance nicks and abrasion
  • Foam nitrile coating channels away oil from the surface of the gloves, providing a secure grip in light oil applications
  • Soil masking black palm coating for extended product use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 407
Structure Knit
Coating Material Nitrile Foam
Couleur Green, Black
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Matériau Aramid Fiber, Nylon, Nitrile
Type de produit Cut-resistant Gloves
Dimensions 11
Norme EN388 EN 388:4X21B
À utiliser avec (application) General assembly, general maintenance, inspection, light assembly of oil-coated pieces, material handling, plastics injection and molding
Couleur de manchette de gant Blue
Type de manchette de gant Knit
Matériau de revêtement Aramid Fiber, Nylon, Spandex
Modèle 11550110
Quantité 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Séries HyFlex™ 11-550
Longueur (impériale) 7.8 in.
Longueur (métrique) 19.6 cm