Learn More
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane
Code produit 12640712 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12640712 9 -
12610712 6 12 paires
12620712 7 12 paires
12690702 10 12 paires
12600712 11 -
12630712 8 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12640712 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11600090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.01€
    38.26€ / 12 paires
    Économisez 19.75€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le revêtement en polyuréthane de la paume améliore la sensibilité tactile, tandis que la palette de couleurs blanches est utile pour des applications propres.
  • Conçu pour des applications légères et délicates en milieu sec
  • Dextérité à mains nues avec protection pour les applications légères
  • Le revêtement en polyuréthane de la paume améliore la sensibilité tactile
  • La couleur blanche est idéale pour les applications propres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Type de produit Gants enduits par trempage
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 11-600W