Learn More
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Conçu pour des applications légères et délicates en milieu sec
- Dextérité à mains nues avec protection pour les applications légères
- Le revêtement en polyuréthane de la paume améliore la sensibilité tactile
- La couleur blanche est idéale pour les applications propres
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-3121 et EN 1149.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 10 |
| Afficher plus |