Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane noirs et verts/bleus HyFlex™ série 11-616
Code produit 12690722 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12690722 8 12 paires
12650722 10 12 paires
12660722 11 12 paires
12670722 6 12 paires
12680722 7 12 paires
12600732 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12690722 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11616080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour une large gamme d’applications légères dans des environnements secs ou légèrement huileux. Offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates.
  • La technologie de maille de calibre 18 permet à ces gants d’être ultrafins, mais résistants
  • Parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau plus élevé d’ajustement, de sensibilité et de précision
  • Parfaits pour les applications où aucun gant en coton ni autre gant n’est utilisé malgré le risque d’égratignures, d’ampoules et de blessures mineures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Marquage CE, EN 388 :3121
Matériau de la manchette Polyuréthane
Coating Material Polyuréthane
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyuréthane
Type de produit Gants légers
Dimensions 8
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Doublés
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Séries 11-616