Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-618
Code produit 11786643 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11786643 10 -
11796643 11 -
11706653 6 12 paires
11716653 7 12 paires
11726653 8 -
11736653 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11786643 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11618100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.90€
    46.08€ / 12 paires
    Économisez 23.82€
    34% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec leur effet “seconde peau”, ces gants très fins offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates. Ansell HyFlex™ Les gants en polyuréthane de la série 11-618 offrent une tactilité et une dextérité exceptionnelles.
  • La couleur sombre de la doublure et du gant masque la saleté et réduit le gaspillage des gants
  • Doublure légère de calibre 18
  • Parfaits pour le domaine automobile et la fabrication de métaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Marquage CE, EN 388 : 2121
Matériau de la manchette Polyuréthane
Coating Material Polyuréthane
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Type de produit Gants légers
Dimensions 10
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Doublés
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Séries 11-618