Learn More
Ansell Gants légers de protection contre les coupures de calibre 13 HyFlex™ 11-724, technologie INTERCEPT™
Code produit 16089641 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16089641 8 12 paires
16079641 7 12 paires
16099641 9 12 paires
16009651 10 12 paires
16019651 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16089641 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11724080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants légers offrent souplesse et ajustement avec une protection optimale contre les coupures. Le revêtement enduit au niveau de la paume de la main offre une meilleure prise en main dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation séc
  • Gants légers faciles à porter pendant de longues heures de travail
  • Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
  • Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
  • Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
  • Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
  • Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
  • Disponibles en tailles 6 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 6
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris, Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Spandex, Polyéthylène
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 8
Norme EN388 EN 388:4342B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de pièces et composants métalliques, presses métalliques légères, entretien, injection et moulage en plastique, assemblages primaires
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement HPPE, Spandex
Doublure Doublés
Modèle 11-724 8 163832
Type d’emballage Carton
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Séries HyFlex™ 11-724
Type de pouce Ailette
Longueur (impériale) 8,4 po
Longueur (métrique) 20,8 cm