Learn More
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™
Code produit 17200167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17200167 9 12 paires
17270157 6 12 paires
17280157 7 12 paires
17290157 8 12 paires
17210167 10 12 paires
17220167 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17200167 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11819090
En stock
Gants de sécurité avec fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014, pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques. Le revêtement FORTIX™ ultra fin améliore la préhension tout en donnant une sensation de main nue pour les tâches exigeant dextérité et précision.
  • Fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014
  • Utilisables dans les zones à risque d’explosion dans le cadre d’une chaîne de mise à la terre
  • La doublure sans couture en nylon et élasthanne de  calibre 18 contribue à préserver la sensation de mains nues pour les tâches exigeant dextérité et précision.
  • FORTIX™ Le revêtement en mousse de nitrile améliore l'adhérence et offre une protection durable.
  • ZONZ™ La technologie Comfort Fit assure une respirabilité optimale des gants
  • Le procédé de lavage exclusif permet de fournir des gants plus propres et plus confortables
  • La fonctionnalité tactile permet  aux utilisateurs de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile sans avoir  à retirer leurs gants.
  • Approuvé dermatologiquement par Dermatest™
  • Certifié par OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Zone enduite Palm
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Finition externe Rugueux
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Nylon, Spandex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Norme EN388 3121A
À utiliser avec (application) Aéronautique, automobile, logistique et machines / équipements
Type de manchette de gant Tricoté
Type de paume Revêtu
Séries HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18