Learn More
Ansell HyFlex™ Gants multi-usages 11-842
Code produit 17820014 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
12 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17820014 9 12 paires
17870004 5 12 paires
17880004 6 12 paires
17890004 7 12 paires
17860004 8 12 paires
17810014 10 12 paires
17800014 11 12 paires
17830014 12 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17820014 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11842090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    61.75€ / 12 paires
    Économisez 31.75€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sous-gants polyvalents et durables, conçus avec 90 % de fil de nylon recyclé et un emballage intérieur sans plastique contenant 53 % de matériaux en moins.
  • Conception durable : HyFlex™ Les sous-gants multi-usages durables 11-842 sont conçus avec 90 % de fil de nylon recyclé* réduire notre empreinte carbone de 75 g CO2eq/paire† et un emballage intérieur sans plastique contenant 53 % de matériaux en moins‡
  • Durabilité accrue : FORTIX™ Cette technologie offre une résistance à l'abrasion jusqu'à 20 % supérieure.§
  • Confort accru : ZONZ™ La technologie Comfort Fit contribue à améliorer la respirabilité et la dextérité.
  • Compatibilité avec les écrans tactiles : Ces gants industriels sont compatibles avec de nombreux appareils à écran tactile. – Il n'est pas nécessaire de les retirer lors du passage d'une tâche à l'autre pour une sécurité accrue au travail.
  • Certifié doux pour la peau : Ces HyFlex™ Les gants sont testés dermatologiquement et exempts de substances nocives.
*teneur minimale en matières recyclées de plus de 30 % dans le produit final (sur la base de la taille 9)
†par rapport aux gants multi-usages en nylon standard
‡71 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins – ’LCA d'Ansell, calculée en termes de réduction de poids, évaluée par des pairs
 §par rapport à la version technologique précédente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
ASTM F739 Oui
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications / conformité (Europe) ES ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, Contacto con alimentos, Número CE, Dermatológicamente probado, OEKO-TEX™ Centexbel, etiqueta Ecovadis, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell Tiene la mejor calificación entre el 6% de las empresas de la industria de EPI
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Non
Classification CATEGORÍA III
Procédure de nettoyage Non stérile
Zone enduite Palm
Structure Tricoté
Matériau de la manchette Tricoté
Style de coupe Maille sans coutures
Description HyFlex 11-842 Gant multi-usages en mousse à base de nitrile
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 1.5
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Noir, Vert
Cut Resistance Rating ANSI A1
Jetable Réutilisable
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Restitué Nylon   Spandex, Fortix Nitrile mousse
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Modèle 11-842
Norme EN388 Oui
EN 421 Non
FDA 510 (k) Non
Type de doigt Norme
À utiliser avec (application) Manipulación general, montaje de piezas pequeñas, manipulación de materias primas, picking, fijación de componentes, sistemas de ajuste y atornillado, operaciones de almacén y logística, compatible con pantallas táctiles industriales y de consumo, inspección de calidad, manipulación y envasado de alimentos secos, manipulación ocasional de objetos calientes: EN407 Clase de calor de contacto 1 (100 °C durante 15 s)
À utiliser avec (équipement) Automotriz, posventa de automóviles, industrial, maquinaria y equipo, fabricación de metales, servicios médicos de emergencia, servicios públicos, almacenamiento, logística, petróleo y gas, procesamiento y manipulación de alimentos, aeroespacial.
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design ANSELL AGARRE
Inspecté pour une utilisation médicale Non
Matériau de revêtement Restitué Nylon   Spandex
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Quantité 12 paires/sac, 6 sacs/C.
Résistant à Abrasión, corte, desgarro, perforación, impacto
Indice de déchirure 3
Type de pouce Droit
Longueur (impériale) 190-275 MM