Description
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté :
- Le revêtement aéré à 360° offre une protection supplémentaire à l’arrière, sans compromettre le confort
- Protection tout usage FORTIX™ pour un temps de port continu plus long dans des environnements abrasifs secs
- Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension sûre et une journée de travail plus sûre
- Conception ergonomique pour un ajustement sûr et confortable afin d’optimiser les performances des travailleurs
Specifications
Specifications
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Matériau arrière | Nylon, Spandex |
| Certifications/Conformité | EN388:2016/4121A |
| Chlorinated | Non |
| Classification | Catégorie II |
| Zone enduite | Entièrement enduit |
| Structure | Tricoté |
| Matériau de la manchette | Doublure tricotée automatique |
| Description | À usage général |
| Coating Material | Nitrile |
| Show More |