Learn More
Ansell Manche résistante aux coupures HyFlex™ 70-419 avec fibres d’aramide DuPont™
Description
- Structure en fibre d’aramide à double couche et 100 % DuPont™
- Coutures fines et extensibles pour plus de confort
- La conception à barrette de renfort maintient la manche en position
- Une bande de maintien unique garde les manches en place
- Résistance à la chaleur jusqu’à 100°C
Spécification
Spécification
| Dimensions | 18 |
| Matériau | Fibres d’aramide DuPont™ |
| Couleur | Jaune |
| Type de manchette | Maille |
| À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, construction et fabrication de métaux |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0194, conforme à la norme REACH |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 458 mm |