Learn More
Ansell Gants légers HyFlex™ 11-931 résistants aux coupures, paume enduite
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- La technologie RIPEL™ empêche l’huile d’entrer en contact avec la peau et, ainsi, de garder les mains en sécurité et au sec
- Offre une protection contre les coupures et les expositions aux huiles et est adapté aux applications légères à lourdes
- Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
- Technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre dans des applications sèches à huileuses
- La technologie FORTIX favorise une utilisation prolongée des produits et offre une protection accrue du pouce avec une durabilité 12 fois plus importante
- La conception ultra légère de calibre 18 favorise la préhension et un niveau de confort élevé
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Dyneema Technologie diamant/Nitrile en mousse |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |